Kluczowe dokumenty
SAB1307046
Sigma-Aldrich
ANTI-APCDD1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APCDD1, Adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 protein, DRAPC1, Protein APCDD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58797 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APCDD1(147495)
Opis ogólny
Adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 (APCDD1) koduje glikoproteinę związaną z błoną. Apcdd1 ulega ekspresji głównie w przedziałach naskórkowych i skórnych ludzkich mieszków włosowych. W ludzkim chromosomie gen APCDD1 jest zlokalizowany na 18p11.22.
Działania biochem./fizjol.
Adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 (APCDD1) hamuje sygnalizację wnt (wingless/integrated) i promuje wzrost ludzkich włosów. Mutacje w APCDD1 powodują rzadką autosomalną dominującą dziedziczną hipotrychozę, która charakteryzuje się wypadaniem włosów z powodu miniaturyzacji mieszków włosowych. APCDD1 jest bezpośrednio regulowany przez β-kateninę/czynnik komórkowy 4 (TCF4). Wysoka ekspresja Apcdd1 w komórkach raka okrężnicy sprzyja ich proliferacji. APCDD1 jest niezbędny do różnicowania adipocytów. Obniżenie poziomu APCDD1 w otyłości wywołanej dietą upośledza różnicowanie adipocytów i powoduje choroby metaboliczne związane z otyłością.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel role for Wnt inhibitor APCDD1 in adipocyte differentiation: implications for diet-induced obesity
Yiew NKH, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M116 (2017)
Meiko Takahashi et al.
Cancer research, 62(20), 5651-5656 (2002-10-18)
To clarify the molecular mechanisms of human carcinogenesis associated with abnormal beta-catenin/T-cell factor (Tcf) signaling, we have been using cDNA microarrays to search for genes whose expression is significantly altered after introduction of wild-type APC into SW480 colon cancer cells.
Yutaka Shimomura et al.
Nature, 464(7291), 1043-1047 (2010-04-16)
Hereditary hypotrichosis simplex is a rare autosomal dominant form of hair loss characterized by hair follicle miniaturization. Using genetic linkage analysis, we mapped a new locus for the disease to chromosome 18p11.22, and identified a mutation (Leu9Arg) in the adenomatosis