SAB1306388
ANTI-ACTIVIN RECEPTOR TYPE IA (ACVR1) (CENTER R147) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACVR1, ACVRLK2, Activin receptor type I, Activin receptor type-1, Activin receptor-like kinase 2
Wybierz wielkość
2040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2040,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57153 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1(90)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)