Merck
SAB1305644
Sigma-Aldrich
ANTI-ATG16L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APG16-like 1, APG16L, ATG16L1, Autophagy-related protein 16-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68265 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG16L1(55054)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide