Kluczowe dokumenty
SAB1305630
Sigma-Aldrich
ANTI-CLEAVED-CASP3 (ASP175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Apopain, CASP3, CPP32, Caspase-3, Cysteine protease CPP32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31608 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Asp175)
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nan Feng et al.
Respiratory research, 22(1), 248-248 (2021-09-20)
Chemoresistance limits the therapeutic effect of cisplatin (DDP) on non-small cell lung cancer (NSCLC). Circular RNAs (circRNAs) function as important regulators in chemoresistance. This study aimed to explore the regulation of circRNA Phosphatidylinositol-4-Phosphate 5-Kinase Type 1 Alpha (circ_PIP5K1A) in DDP
Hao Huang et al.
International journal of molecular medicine, 42(5), 2584-2594 (2018-08-15)
The aim of the current study was to explore the potential of TREK‑TRAAK two‑pore domain potassium (K2P) channels in protecting human retinal pigment epithelium (hRPE) cells against oxidative stress. hRPE cells were obtained from donors, and then cell identification and detection of