Kluczowe dokumenty
SAB1305096
Sigma-Aldrich
ANTI-VIMENTIN (S82) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
VIM, Vimentin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53652 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Man Li et al.
Cell transplantation, 32, 9636897221149130-9636897221149130 (2023-01-14)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a pro-angiogenic factor that mediates the differentiation and function of vascular endothelial cells. VEGF has been implicated in modulating various pains. However, the effects of VEGF in Parkinson's disease (PD)-related pain have not been
Hongnan Jiang et al.
Oncology reports, 48(5) (2022-10-01)
The present study aimed to investigate the underlying regulatory mechanism of MYCL proto‑oncogene (MYCL) in triple‑negative breast cancer (TNBC) progression. In vitro experiments were performed to confirm the functional roles of MYCL in TNBC, and its effects on the JAK/STAT3 pathway
Daisuke Mori et al.
Cell transplantation, 32, 9636897221148457-9636897221148457 (2023-01-11)
Although mesenchymal stem cell transplantation has been successful in the treatment of ischemic cardiomyopathy, the underlying mechanisms remain unclear. Herein, we investigated whether mitochondrial transfer could explain the success of cell therapy in ischemic cardiomyopathy. Mitochondrial transfer in co-cultures of