Kluczowe dokumenty
SAB1303623
Sigma-Aldrich
ANTI-PON2 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PON2, Serum paraoxonase/arylesterase 2
Wybierz wielkość
400 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39398 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PON2(5445)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tiziana Bacchetti et al.
European journal of clinical investigation, 51(5), e13452-e13452 (2020-11-20)
Cutaneous neoplasms include melanoma and non-melanoma skin cancers (NMSCs). Among NMSCs, basal cell carcinoma (BCC) represents the most common lesion. On the contrary, although accounting for less than 5% of all skin cancers, melanoma is responsible for most of cutaneous
Camilla Morresi et al.
Chemico-biological interactions, 384, 110702-110702 (2023-09-18)
Paraoxonase-2 (PON2) is an intracellular protein, that exerts a protective role against cell oxidative stress and apoptosis. Genetic and environmental factors (i.e. dietary factors, cigarette smoke, drugs) are able to modulate cellular PON2 levels. The effect of ultraviolet A radiation