Kluczowe dokumenty
SAB1300893
Sigma-Aldrich
Anti-TYRO10 antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Discoidin domain receptor 2, Anti-Neurotrophic tyrosine kinase, Anti-Receptor protein-tyrosine kinase TKT, Anti-Tyrosine-protein kinase TYRO 10, receptor-related 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYRO10(4921)
Opis ogólny
Receptorowe kinazy tyrozynowe (RTK) odgrywają kluczową rolę w komunikacji komórek z ich mikrośrodowiskiem. Cząsteczki te są zaangażowane w regulację wzrostu, różnicowania i metabolizmu komórek. W kilku przypadkach wykazano, że mechanizm biochemiczny, za pomocą którego RTK przekazują sygnały przez błonę, polega na oligomeryzacji receptora indukowanej ligandem, a następnie wewnątrzkomórkowej fosforylacji. Ta autofosforylacja prowadzi do fosforylacji celów cytozolowych, a także asocjacji z innymi cząsteczkami, które są zaangażowane w plejotropowe efekty transdukcji sygnału. RTK mają trójdzielną strukturę z regionami zewnątrzkomórkowymi, transbłonowymi i cytoplazmatycznymi. Istnieje kilka podklas RTK, a TYRO10 należy do nowej podklasy. Wydedukowana sekwencja aminokwasowa TYRO10 ma unikalny region zewnątrzkomórkowy obejmujący domenę podobną do czynnika VIII, nie opisaną wcześniej dla RTK.
Immunogen
TYRO10 ()
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych rekombinowanym białkiem ludzkiego TYRO10.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)