Kluczowe dokumenty
SAB1300887
Sigma-Aldrich
Anti-IGFBP3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BP-53, Anti-IBP3, Anti-IGF-binding protein 3, Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 3
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGFBP3(3486)
Immunogen
syntetyczny peptyd wybrany z C-końcowego regionu ludzkiego IGFBP3 (a.a. 262-295), sprzężony z KLH.
Opis wartości docelowych
IGFBP3 jest członkiem rodziny białek wiążących insulinopodobny czynnik wzrostu (IGFBP) z domeną IGFBP i domeną tyreoglobuliny typu I. Białko to tworzy trójskładnikowy kompleks z kwaśną podjednostką insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGFALS) i insulinopodobnym czynnikiem wzrostu (IGF) I lub II. W tej formie krąży w osoczu, wydłużając okres półtrwania IGF i zmieniając ich interakcję z receptorami na powierzchni komórek.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)