Kluczowe dokumenty
SAB1300717
Sigma-Aldrich
Anti-CDA (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDD, Anti-Cytidine aminohydrolase, Anti-Cytidine deaminase
Wybierz wielkość
100 μG
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDA(978)
Opis ogólny
CDA tworzy homotetramer, który katalizuje nieodwracalną hydrolityczną deaminację cytydyny i deoksycytydyny odpowiednio do urydyny i deoksyurydyny. Białko to jest jedną z kilku deaminaz odpowiedzialnych za utrzymanie komórkowej puli pirymidyn. Mutacje w genie CDA są związane ze zmniejszoną wrażliwością na analog nukleozydu cytozyny arabinozyd cytozyny stosowany w leczeniu niektórych białaczek dziecięcych.
Immunogen
CDA (NP_001776, 55-93)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu centralnego ludzkiego CDA.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Zhao et al.
Oncology letters, 20(5), 247-247 (2020-09-26)
The development of drug resistance to chemotherapeutic agents has consistently presented a challenge in terms of the treatment of patients with triple-negative breast cancer (TNBC). In the present study, gemcitabine (dFdC)-resistant TNBC cells were established, and the effects of lentivirus-deoxyribonucleoside
Melania Zauri et al.
Nature, 524(7563), 114-118 (2015-07-23)
Cells require nucleotides to support DNA replication and repair damaged DNA. In addition to de novo synthesis, cells recycle nucleotides from the DNA of dying cells or from cellular material ingested through the diet. Salvaged nucleosides come with the complication
Haejeong Heo et al.
Experimental & molecular medicine, 54(8), 1236-1249 (2022-08-24)
Acquired resistance to inhibitors of anaplastic lymphoma kinase (ALK) is a major clinical challenge for ALK fusion-positive non-small-cell lung cancer (NSCLC). In the absence of secondary ALK mutations, epigenetic reprogramming is one of the main mechanisms of drug resistance, as