Kluczowe dokumenty
SAB1300456
Sigma-Aldrich
Anti-PACSIN2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PACSIN2(11252)
Opis ogólny
PACSIN może odgrywać rolę w tworzeniu i transporcie pęcherzyków. Białko to ulega homo- i hetero-agregacji z innymi PACSIN. Wiąże również dynaminę 1, synaptojaninę, synapsynę 1 i neuronalne białko zespołu Wiskotta-Aldricha (N-WASP). Białko wykazuje cytoplazmatyczną dystrybucję podobną do pęcherzyków i ulega wszechobecnej ekspresji. PACSIN jest fosforylowany przez kinazę kazeinową 2 (CK2) i kinazę białkową C (PKC). Białko zawiera 1 domenę FCH i 1 domenę SH3.
Immunogen
PACSIN2 (Q9UNF0, 159-193)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym ze środkowego regionu ludzkiego PACSIN2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)