Kluczowe dokumenty
SAB1300238
Sigma-Aldrich
Anti-NMD3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NMD3, Anti-NMD3 homolog, Anti-S. cerevisiae
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMD3(51068)
Opis ogólny
Zasugerowano, że NMD3 jest czynnikiem cytoplazmatycznym wymaganym do późnego etapu cytoplazmatycznego montażu podjednostki 60S, ale nie jest białkiem rybosomalnym. Stwierdzono, że mutacja w NMD3 jest letalna przy braku XRN1, który koduje główną cytoplazmatyczną egzorybonukleazę odpowiedzialną za obrót mRNA. Sekwencja białka NMD3 nie zawiera łatwo rozpoznawalnych motywów o znanej funkcji. Jednak ortologi NMD3 wykazują domenę amino-końcową zawierającą cztery powtórzenia Cx2C, przypominające białka wiążące cynk, zaangażowane w wiązanie kwasów nukleinowych lub oligomeryzację białek.
Immunogen
NMD3 (NP_057022, 415-450)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego NMD3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)