Kluczowe dokumenty
SAB1300177
Sigma-Aldrich
Anti-Nematode SUMO (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO(266820)
Opis ogólny
Covalent attachment of one protein to another is one of the more prominent posttranslational modifications in respects to size and ubiquity – to which eukaryotic proteins are subject. Ubiquitin is the most familiar of the protein modifiers and its activation and transfer to target proteins has been studied for over two decades. Recently a new group of ubiquitin-like (Ubl) proteins have come to light. One of the most intriguing of them is SUMO (small ubiquitin-like modifier, ~12kDa) also known as Sentrin. SUMO family has been described in vertebrates: SUMO-1 and the closest homologs SUMO-2 and SUMO-3. SUMO have been shown to bind and regulate mammalian SP-RINGs (such as Mdm2, PIAS and PML), RanGAP1, RanBP2, p53, p73, HIPK2, TEL, c-Jun, Fas, Daxx, TNFRI, Topo-I, Topo-II, WRN, Sp100, IkB-alpha, Androgen receptor (AR), GLUT1/4, Drosophila Ttk69, Dorsal, CaMK, yeast Septins, and viral CMV-IE1/2, EBV-BZLF1, HPV/BPV-E1. These bindings implicate SUMO in the stabilization of the target proteins and/or their localization to subcellular complexes. SUMO research enters now an exciting phase with a promise to help understanding how cells orchestrate the complexities of rapidly regulating protein level and activity. This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide from the N-terminal region of nematode SUMO.
Immunogen
SUMO (NP_490842, 8-42)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide from the N-terminal region of nematode SUMO.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)