Kluczowe dokumenty
SAB1300098
Sigma-Aldrich
Anti-TK2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mt-TK, Anti-Thymidine kinase 2, mitochondrial
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TK2(7084)
Opis ogólny
Kinaza tymidynowa-2 (TK2) jest kinazą dezoksyrybonukleozydową, która fosforyluje tymidynę, dezoksycytydynę i dezoksyurydynę, a także fosforyluje przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe analogi nukleozydów. Zarówno rekombinowane, jak i natywne formy enzymu mają szeroką specyficzność substratową i złożoną kinetykę, co sugeruje, że może on odgrywać rolę w aktywacji chemioterapeutycznych analogów nukleozydów. Najwyższy poziom ekspresji obserwuje się w jądrach i jajnikach. Głównym źródłem dezoksyrybonukleotydów (dNTP) do syntezy mitochondrialnego DNA jest szlak ratunkowy inicjowany przez kinazę deoksyguanozynową (DGK) i TK2. Związek zubożenia mitochondrialnego DNA z mutacjami w genach kodujących te 2 kinazy sugeruje, że enzymy szlaku ratunkowego są zaangażowane w utrzymanie zrównoważonych mitochondrialnych pul dNTP.
Immunogen
TK2 (239-275)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego TK2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)