Kluczowe dokumenty
SAB1300094
Sigma-Aldrich
Anti-PKCε (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NPKC-ε, Anti-PKCE, Anti-PRKCE, Anti-Protein kinase C, ε type
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCE(5581)
Opis ogólny
Kinaza białkowa C (PKC) to rodzina kinaz białkowych specyficznych dla seryny i treoniny, które mogą być aktywowane przez wapń i drugi przekaźnik - diacyloglicerol. Członkowie rodziny PKC fosforylują wiele różnych docelowych białek i wiadomo, że są zaangażowani w różne szlaki sygnalizacji komórkowej. Członkowie rodziny PKC służą również jako główne receptory dla estrów forbolu, klasy promotorów nowotworów. Każdy członek rodziny PKC ma specyficzny profil ekspresji i uważa się, że odgrywa odrębną rolę w komórkach. PKC epsilon jest jednym z członków rodziny PKC. Wykazano, że kinaza ta jest zaangażowana w wiele różnych funkcji komórkowych, takich jak aktywacja kanałów neuronowych, apoptoza, kardioprotekcja przed niedokrwieniem, odpowiedź na szok cieplny, a także egzocytoza insuliny. Badania nokautu u myszy sugerują, że kinaza ta jest ważna dla sygnalizacji za pośrednictwem lipopolisacharydu (LPS) w aktywowanych makrofagach i może również odgrywać rolę w kontrolowaniu zachowań lękowych.
Immunogen
PKC EPSILON (210-246)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PKC.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)