Kluczowe dokumenty
SAB1300082
Sigma-Aldrich
Anti-MLL3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H3 lysine-4 specific MLL3, Anti-KIAA1506, Anti-Mixed-lineage leukemia protein 3 homolog, Anti-Myeloid/lymphoid, Histone-lysine N-methyltransferase
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLL3(58508)
Opis ogólny
Domena SET jest konserwatywną domeną C-końcową, która charakteryzuje białka z rodziny MLL, w tym MLL3. Domena SET MLL jest metylotransferazą specyficzną dla histonu H3 Lys4 (K4), której aktywność jest stymulowana acetylowanymi peptydami H3. MLL3 mapuje się do 7q36, regionu chromosomu często usuwanego w białaczce szpikowej. Wydedukowane białko MLL3 o długości 4,911 aminokwasów jest bliżej spokrewnione z MLL2 niż z MLL1 lub MLL4. MLL3 ma 6 palców homeodomeny roślinnej (PHD) poprzedzonych bogatą w cys domeną ZNF1 w jej N-końcu; pole o wysokiej mobilności (HMG), sygnaturę ATPazy alfa-beta i motyw suwaka leucynowego w jej centralnym regionie; oraz 2 C-końcowe motywy FY (phe-tyr) i domenę SET poprzedzoną domeną ZNF2 w jej C-końcu. Przewidywane białko zawiera również kilka domniemanych motywów lokalizacji jądrowej. Izoforma II nie zawiera ZNF1 i PHD.
Immunogen
MLL3 (NP_733751, 4350-4384)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego MLL3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)