Kluczowe dokumenty
S9564
Sigma-Aldrich
Amyloid Precursor Protein α, Secreted human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution
Synonim(y):
sAPPα
Wybierz wielkość
25 μG
2460,00 zł
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
2460,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Poziom jakości
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~100 kDa by SDS-PAGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
The APP (amyloid precursor protein) gene is mapped to human chromosome 21q21.3.[1] It encodes a integral membrane protein. APPα is a soluble protein generated by sequential cleavage with α and γ secretase.[2]
Zastosowanie
Human amyloid precursor protein α secreted, has been used in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).[3][4][5]
Działania biochem./fizjol.
Amyloid precursor protein α is an α-secretase-cleaved soluble protein that has been shown to have neuroprotective properties. It is derived from amyloid precursor protein. The protein consists of 612 amino acids. Several G protein-coupled receptors are known to activate α-secretase-dependent processing of APP. It has neuroprotective, neurogenic and neurotrophic functions. Amyloid precursor protein a also stimulates gene expression and protein expression.[6]
Postać fizyczna
Solution 0.2 μm filtered, in phosphate buffered saline, pH 7.4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Expressed as a soluble protein and purified under non-denaturing conditions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luo, J.J., et al.
Neuroscience Research, 63, 410-410 (2001)
In vivo BACE1 inhibition leads to brain A?
lowering and increased a-secretase processing of
APP without effect on Neuregulin-1
Sethu Sankaranarayanan
American Society for Engineering Education (2018)
Soluble b-amyloid Precursor Protein Alpha Binds to p75 Neurotrophin Receptor to
Hasebe N
PLoS ONE (2013)
SnapShot: genetics of Alzheimer?s disease
Guerreiro R, et al.
Cell, 155(4), 968-968 (2013)
Dementia: New Insights for the Healthcare Professional, 478-478 (2013)