Kluczowe dokumenty
S7324
Sigma-Aldrich
K-Strophanthin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
skład
cymarin, ~20% HPLC
erysimoside, ~15% HPLC
helveticoside, ~10% HPLC
strophanthidin, <10% HPLC
k-β-strophanthin, ~10% HPLC
k-strophanthoside, ~40% HPLC
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Polisacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)