Kluczowe dokumenty
S3125
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
~95%
Synonim(y):
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Polecane produkty
Próba
~95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
tw
212 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Klucz InChI
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves