Kluczowe dokumenty
RF45645P-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-64-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 64 x 0.2 mL PCR tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
Parametry
13,543 × g max. RCF
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotory do wirówek Eppendorf 5430 i 5430 R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)