RAB0986
Phosphotyrosine PTK2B / Protein-tyrosine Kinase 2-beta ELISA Kit
Wybierz wielkość
2350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2350,00 zł
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PTK2B(2185)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)