Kluczowe dokumenty
R886N-10
Sigma-Aldrich
Neurony hipokampa szczura: RHiN
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rat brain (hippocampus)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1,000,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Neurony hipokampa szczura pochodzą z hipokampów 18-dniowych embrionalnych mózgów szczurów Sprague Dawley. Kriokonserwowane natychmiast po izolacji. >1 000 000 komórek w pożywce do zamrażania bez surowicy.
Pochodzenie linii komórkowej
Mózg
Zastosowanie
Podstawowe badania w zakresie neuronauki, neurorozwoju, plastyczności neuronów, tworzenia pamięci, nawigacji, choroby Alzheimera, stresu i depresji, epilepsji i schizofrenii, mechanizmów chorobowych, patofizjologii, badań przesiewowych i rozwoju leków, testów toksyczności, immunobarwienia, obrazowania żywych komórek, współhodowli, elektrofizjologii.
Komponenty
Serum-free Freezing Medium.
Jakość
Each lot was tested for proper morphology, Stain positive for β III-Tubulin, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.