Kluczowe dokumenty
R6501
Ribonuclease H from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, 1,000-4,000 units/mL
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
17.6 kDa
opakowanie
vial of ~30 units
stężenie
1,000-4,000 units/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Definicja jednostki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?