Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł 3281,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to yellow-orange
mp
56-58 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
InChI key
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
9-cis retinal is a natural ligand (chromophore) of the vertebrate rod visual pigment. 9-cis retinal is used in studies on the mechanisms of visual function.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description vitamin A analog | description powder, ≥98% | description synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps) | description BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.5% (HPLC) |
| form powder | form powder | form (Powder or Powder with Lumps) | form (Powder or Powder with Lumps) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color yellow to yellow-orange | color yellow | color yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange | color faint yellow to very dark yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?