R506-05N
Fibroblasty płuc szczura: RLF, noworodkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat lung
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
fibroblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
asthma; tuberculosis; cancer; cardiovascular diseases
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
RLF z Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane do wykazania, że przesadna (w porównaniu do dorosłych) aktywacja NF-κB u noworodków w odpowiedzi na hiperoksję jest pośredniczona przez fosforylację IκBα na Tyr42 (Wright, 2009). Zostały one również wykorzystane do wyjaśnienia efektów melatoniny i szlaku sygnałowego (Ben Soussia, 2012) i służyły jako kontrola w badaniach nad przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym jako źródłem miofibroblastów odpowiedzialnych za idiopatyczne zwłóknienie płuc (Willis, 2005; Jain, 2007).
RLF z Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane do wykazania, że przesadna (w porównaniu do dorosłych) aktywacja NF-κB u noworodków w odpowiedzi na hiperoksję jest pośredniczona przez fosforylację IκBα na Tyr42 (Wright, 2009). Zostały one również wykorzystane do wyjaśnienia efektów melatoniny i szlaku sygnałowego (Ben Soussia, 2012) i służyły jako kontrola w badaniach nad przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym jako źródłem miofibroblastów odpowiedzialnych za idiopatyczne zwłóknienie płuc (Willis, 2005; Jain, 2007).
Pochodzenie linii komórkowej
Płuca
Zastosowanie
Funkcja płuc, ekspresja genów, proces gojenia i naprawy, różnicowanie, produkcja macierzy zewnątrzkomórkowej, aktywacja czynników wzrostu i cytokin, reorganizacja aktyny, synteza kolagenu typu II, elastyny i proteoglikanów, przebudowa dróg oddechowych, rozwój farmaceutyczny.
Komponenty
Rat Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Jakość
Each lot was tested for proper morphology, Population Doublings, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Uwaga dotycząca przygotowania
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla fibroblastów szczurzych zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń populacji
Rutyna subkultury
Zapoznaj się z protokołem RLF Culture Protocol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)