Kluczowe dokumenty
R4155
Anti-hnRNP-E1/E2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HNRPE1/HNRPE2, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E1/E2, Anti-PCBP1/PCBP2, Anti-poly(rC) binding protein 1 /protein 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell extract
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCBP1(5093)
mouse ... Pcbp1(23983)
rat ... Pcbp1(500242)
Opis ogólny
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)