Kluczowe dokumenty
R4030
Anti-hnRNP-E1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HNRPX, Anti-PCBP1, Anti-hnRNP-X, Anti-poly(rC) binding protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell extract
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCBP1(5093)
mouse ... Pcbp1(23983)
rat ... Pcbp1(500242)