Kluczowe dokumenty
R306-05A
Sigma-Aldrich
Fibroblasty serca szczura: RCF, dorosłe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rat heart (Sprague Dawley, normal adult)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 42
morfologia
fibroblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cardiovascular diseases
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Fibroblasty serca są najbardziej rozpowszechnionym typem komórek w sercu, stanowiąc 60-70% wszystkich komórek. Wiadomo, że odgrywają one kluczową rolę w rozwoju chorób serca i przerostu. Fibroblasty serca szczura stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji serca i patofizjologii, w tym regulacji wzrostu komórek, przeżycia, stanu zapalnego, wydzielania hormonów i metabolizmu.
Pochodzenie linii komórkowej
Serce
Zastosowanie
czynność ludzkiego serca, tworzenie neointimy, przebudowa naczyń, naprawa mięśnia sercowego, utrzymanie zewnątrzkomórkowe, sygnalizacja, toksykologia, ekspresja genów, wsparcie strukturalne dla kardiomiocytów, synteza macierzy zewnątrzkomórkowej, czynniki wzrostu i cytokiny
Komponenty
Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Uwaga dotycząca przygotowania
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla fibroblastów szczurzych zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 8 podwojeń populacji
Rutyna subkultury
Prosimy o zapoznanie się z RCF Culture Protocol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)