Kluczowe dokumenty
R2529
Anti-p190 RhoGAP (DG-20) antibody produced in rabbit
~3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 190 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
~3 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 40-60 μg using p190 RhoGAP protein from a MDCK cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), a whole cell extract of the Madin-Darby canine kidney MDCK cell line or the HeLa human epitheloid carcinoma cell line.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Grlf1(306400)
Immunogen
Postać fizyczna