Kluczowe dokumenty
R2654
Anti-p190 RhoGAP (GK-18) antibody produced in rabbit
~0.8 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 190 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human, mouse
stężenie
~0.8 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using MDCK cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), MDCK HeLa whole cell extract.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)