R150-05N
Komórki mięśni szkieletowych szczura: RSkMC, noworodkowe
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat skeletal muscle (normal limb)
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 42
morfologia
Skeletal muscle
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
muscular dystrophy
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Komórki mięśni szkieletowych szczura (RSkMC) stanowią przydatny system do badania wielu aspektów funkcjonowania mięśni i chorób oraz mogą służyć jako pośredni model chorób ludzkich. Komórki mięśni szkieletowych odgrywają również istotną rolę w metabolizmie glukozy i cukrzycy.
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Komponenty
Uwaga dotycząca przygotowania
- 1. pasaż, >500 000 komórek w podłożu rat Skeletal Muscle Cell Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Rutyna subkultury
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation