Przejdź do
R0158
RepSox
≥98% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor
Synonim(y):
E-616452; 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RepSox, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2n[nH]cc2-c3ccc4ncccc4n3
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChI key
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Application
RepSox has been used as an inhibitor of autophosphorylation of the transforming growth factor β type I receptor kinase (ALK5).[1] It has also been used as a basal media component for culturing human Pluripotent stem cells.
Biochem/physiol Actions
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling.
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling. Retroviral transduction of Sox2, Oct4, and Klf4 genes results in direct reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs).
RepSox inhibits osteoclast differentiation, resorption in bone tissues and ovariectomy (OVX)‐induced osteoporosis (OP) through repression of the SMAD family member 3 (Smad3) and c-Jun N-terminal kinase (JNK) pathway/ activator protein 1 (AP-1) pathways.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8822D1944SML1276
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RepSox
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)