Przejdź do
PZ0183
ERB-041
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-7-vinyl-1,3-benzoxazol-5-ol, Prinaberel, WAY-202041
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(C=C1)=C(F)C=C1C2=NC3=CC(O)=CC(C=C)=C3O2
InChI
1S/C15H10FNO3/c1-2-8-5-10(18)7-12-14(8)20-15(17-12)9-3-4-13(19)11(16)6-9/h2-7,18-19H,1H2
InChI key
MQIMZDXIAHJKQP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Biochem/physiol Actions
ERB-041 is a potent, selective ERβ receptor agonist (IC50 ERβ: 5.4 nM; > 200-fold selective over ERα)
ERB-041 is a potent, selective estrogen ERβ receptor agonist (IC50 ERβ: 5.4 nM; > 200-fold selective over ERα). ERβ plays a minor role in mediating estrogen action in the uterus, the hypothalamus/pituitary, the skeleton, and other classic estrogen target tissues. However, a clear role for ERβ has been established in the ovary, cardiovascular system, and brain as well as in animal models of inflammation including arthritis, endometriosis, inflammatory bowel disease, and sepsis. There is increasing interest in finding ERβ agonists for potential use in a variety of clinical applications without triggering classic estrogenic side effects.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0215PZ0205PZ0254
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to yellow to brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PZ0183-5MG04061832867687
PZ0183-25MG04061832867670