Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
PRS3141
Sigma-Aldrich
Anti-TLR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Toll-like receptor 4
Wybierz wielkość
100 μG
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1575
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2200,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1575
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 92 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR4(7099)
Opis ogólny
Toll-like receptors (TLRs) are transmembrane receptors expressed on the surface of immune and non-immune cells. There are at least 13 different TLRs identified that mediate signalling pathways contributing to acute inflammatory processes during tissue damage and bacterial infections TLR2 is highly inducible by numerous inflammatory mediators resulting in translocation of transcription factor NF-κB-mediated proinflammatory cytokines and immune responses
Immunogen
a peptide corresponding to 15 amino acids near the amino-terminus of human TLR4.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3141.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amanda Croasdell et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(9), 3181-3193 (2016-06-04)
TLRs are critical for innate immunity, but excessive activation can lead to tissue damage and disease. Specialized proresolving mediators (SPMs), including resolvin D2 (RvD2), promote the active resolution of inflammation. How SPMs regulate early LPS signaling, including activation of TLR4
Toll-like Receptor 4 Modulation as a Strategy to Treat Sepsis
Wittebole X et al
Mediators of Inflammation, doi: 10-doi: 10 (2010)
Emmanuel Lorne et al.
Intensive care medicine, 36(11), 1826-1835 (2010-08-07)
Although the role of Toll-like receptors (TLRs) in bacterial infection and sepsis is well characterized, recent studies have also shown that TLR4 and TLR2 can play an important role in contributing to acute inflammatory processes and organ dysfunction in settings
Shneh Sethi et al.
Virulence, 2(4), 316-328 (2011-07-16)
Recent studies in murine models of Staphylococcus aureus (S. aureus) infection have investigated the association of Toll-like receptor (TLR)2, TLR4, myeloid differentiation factor 88 (MyD88) and Nod-like receptor (NOD)2 with the production of cytokines / chemokines and their involvement in