Kluczowe dokumenty
PLA0118
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-Phospho RPS6 (S235/236) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
40S białko rybosomalne S6, S6, fosfoproteina NP33
Wybierz wielkość
100 μL
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:2,500-1:10,000
nr dostępu
NP_001001.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... RPS6(6194)
Immunogen
Immunogenem dla PLA0118 był fosforylowany syntetyczny peptyd, który reprezentował część ludzkiego białka rybosomalnego S6 (GeneID 6194) wokół seryny 235 i seryny 236 zgodnie z numeracją podaną w pozycji NP_001001.2.
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana tris-buforem zawierająca 0,1% BSA zawierająca 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
Rybosomalne białko S6 (RPS6) jest składnikiem podjednostki rybosomalnej 40S. Rybosomy składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S, które katalizują syntezę białek. RPS6 jest fosforylowany przez wiele kinaz komórkowych, w tym kinazę rybosomalnego białka S6, która jest regulowana przez szlak ssaczego celu rapamycyny (mTOR). Wykazano, że RPS6 jest ważny w regulacji wielkości komórek, homeostazy glukozy i kontroli translacji mRNA.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zachary A Knight et al.
eLife, 3, e01913-e01913 (2014-09-10)
Red blood cells (RBC) must coordinate their rate of growth and proliferation with the availability of nutrients, such as iron, but the signaling mechanisms that link the nutritional state to RBC growth are incompletely understood. We performed a screen for
Wei Kang et al.
Journal of translational medicine, 12, 281-281 (2014-10-08)
Aberrant AKT activation contributes to gastric cancer cell survival and chemotherapy resistance, however its regulation is poorly understood. microRNAs have been established to be important regulators in gastric carcinogenesis. Here, we showed the functional role and putative target of let-7b
H Hamidi et al.
British journal of cancer, 111(9), 1788-1801 (2014-08-29)
To study the molecular mechanism regulating sensitivity to MEK inhibition in pancreatic cancer cell lines. A growth inhibition assay determined sensitivity to MEK162 in a panel of 29 pancreatic cancer cell lines. For the same panel, KRAS mutational status and
Djalila Mekahli et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(8), 1591-1604 (2013-11-07)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is caused by loss-of-function mutations in either PKD1 or PKD2 genes, which encode polycystin-1 (TRPP1) and polycystin-2 (TRPP2), respectively. Increased activity of the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway has been shown in PKD1
Selma Pennacchietti et al.
Cancer research, 74(22), 6598-6609 (2014-09-14)
Cell-based drug screenings indicate that tumors displaying c-MET gene amplification are "addicted" to MET signaling and therefore are very sensitive to MET-targeted agents. However, these screenings were conducted in the absence of the MET ligand, hepatocyte growth factor (HGF), which