Przejdź do
PCRISPR005
Human CRISPR Inhibition 10x kompatybilna biblioteka leków
Synonim(y):
Biblioteka inhibicji, Biblioteka leków CRISPR, Zestaw do inhibicji ludzkiego CRISPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 x 200 μL
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
30 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
30 560,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PCRISPR007PCRISPR008PCRISPR006
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
General description
Zestaw 10x Compatible Human CRISPRi Kinase Phosphatase Drug Targets Kit (Druggable Genome) zawiera jedną sub-pulę dwóch najwyżej sklasyfikowanych sgRNA na gen w celu zwiększenia czułości i zawiera wbudowane kontrole niecelujące. Ponadto wektor LV15 zawiera zarówno BFP, jak i puromycynę jako markery selekcyjne oraz zoptymalizowane rusztowanie z sekwencją wychwytującą 2 (CS2, kompatybilne z technologią 10x Feature Barcode) dla ekspresji i funkcji sgRNA.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule CRISPR kompatybilne z 10x Genomics są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Skoncentrowane badania przesiewowe aktywacji genetycznej
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
  • Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
  • Stworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających KRAB-dCas9
Biochem/physiol Actions
Potęga CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania na dużą skalę badań przesiewowych całego genomu pod kątem utraty funkcji (LOF), pozwoliła na przełom w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach. CRISPR jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia dwuniciowych przerw, które często powodują utratę funkcji genów (CRISPR-KO). Jednak pełny zakres użyteczności CRISPR wykracza poza ukierunkowane cięcie DNA. Aplikacje CRISPR niezależne od nukleazy zapewniają taką samą specyficzność celowania. Zamiast cięcia, CRISPRi pozwala na ukierunkowaną ingerencję w funkcję genu poprzez dostarczanie domen represora transkrypcji do określonej sekwencji docelowej przy użyciu zmodyfikowanych kompleksów dCas9 + gRNA. Znokautowanie genów uzupełnia CRISPR-KO i CRISPRa (aktywacja) i ma wyraźną przewagę nad istniejącymi strategiami utraty funkcji, takimi jak RNAi. Jako światowy lider w produkcji bibliotek lentiwirusowych, projektujemy i budujemy niestandardowe pule zgodnie z dowolnymi specyfikacjami. Dzięki tym możliwościom nawiązaliśmy współpracę z 10x Genomics, aby wprowadzić innowacyjne produkty do badań przesiewowych, umożliwiające odkrywanie w rozdzielczości pojedynczej komórki
Features and Benefits
  • Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę przesiewową lentiwirusów.
  • Zoptymalizowane (F+E) rusztowanie gRNA. (pule zawierają tylko gRNA, KRAB-dCas9 sprzedawany oddzielnie CRISPRICON lub CRISPRI10X.
  • Łącznie 2 318 ludzkich genów docelowych.
  • Łącznie 4 636 unikalnych gRNA (dwa najwyżej sklasyfikowane gRNA)
  • Użyj puromycyny i / lub BFP jako markerów selekcyjnych
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Max A Horlbeck et al.
eLife, 5 (2016-11-04)
We recently found that nucleosomes directly block access of CRISPR/Cas9 to DNA (Horlbeck et al., 2016). Here, we build on this observation with a comprehensive algorithm that incorporates chromatin, position, and sequence features to accurately predict highly effective single guide
Produkty
CRISPR lentiviral screening libraries, partnered with 10x Genomics, offer powerful research tools for pooled screening.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PCRISPR005-1EA04065266925272
Questions
  1. Could you please confirm if the vector for PCRISPR005, the Human CRISPRi 10x Compatible Druggable Library, is LV15 and not LV15 dual sgRNA?
    1 answer
    1. Yes, that is correct. This is the LV15 backbone, not the dual guide backbone.