Przejdź do
P9180
Procaterol hydrochloride
β2 adrenoceptor agonist, powder
Synonim(y):
erythro-8-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)butyl]-2(1H)-quinolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
263-763-0
MDL number:
Form:
powder
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Procaterol hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c1ccc(O)c2NC(=O)C=Cc12
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;/h5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t12-,16+;/m0./s1
InChI key
AEQDBKHAAWUCMT-CVHDTDHSSA-N
General description
Procaterol is used to prevent lung fibroblast migration. It has anti-inflammatory properties. It can block type 2 T helper (Th2)-related chemokine production in human monocytes and bronchial epithelial cells.
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist; bronchodilator.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4670P0884SML1925
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)