Przejdź do
SML1925
Bepristat 2a hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
6-Bromo-2-[[[2-(diethylamino)ethyl]amino]methyl]-5-hydroxy-1-phenyl-1H-indole-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
1759,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30BrN3O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.42 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCNCC1=C(C(OCC)=O)C2=CC(O)=C(Br)C=C2N1C3=CC=CC=C3.[H]Cl
InChI key
HKOKWSVFJJFYDV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bepristat 2a is a selective reversible inhibitor of protein disulfide isomerase (PDI), an enzyme in the endoplasmic reticulum that catalyzes disulfide bond breakage and reformation to catalyze protein folding. Unlike most PDI inhibitors, Bepristat 2a binds at the substrate-binding site, rather than the catalytic site. Bepristat 2a blocked PDI activity with an IC50 value of 1200 nM, while enhancing catalytic activity of remote PDI domains. PDI is up-regulated in several cancers, has been implicated in neurodegenerative processes, and plays an important role in thrombus formation. Bepristat 2a potently inhibited platelet aggregation and thrombus formation in vivo.
Bepristat 2a is a selective reversible inhibitor of protein disulfide isomerase (PDI).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1011SML0860SML0853
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)