Kluczowe dokumenty
P8498
Monoclonal Anti-Profilin antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 2-11H7 (MAbPRF12a), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2-11H7 (MAbPRF12a), monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~14 kDa
reaktywność gatunkowa
Arabidopsis thaliana
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of Arabidopsis sprout
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Arabidopsis thaliana ... PFN2(829056) , PRF1(816495) , PRF3(835761)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3