This product can be sterile-filtered after reconstitution down to 100 ug/mL. To avoid protein loss due to membrane binding, a PTFE or other low binding membrane is recommended.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł 1005,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Poly-L-ornithine hydrochloride, mol wt 15,000-30,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-L-ornithine hydrochloride has been used as a substrate analog of acetyl-poly-L-lysine to study substrate binding and catalysis of the NAD-dependent protein deacetylase Hst2. It has been used to bind alginate-polycation-alginate (APA) microcapsules.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-ornithine is a polycationic synthetic amino acid polymer. It boosts nasal absorption of hydrophilic macromolecular drugs. Poly-L-ornithine is a specialized coating that acts as a charge modifier.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or solid | form powder | form powder or solid | form powder or solid |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to light yellow | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 15,000-30,000 | mol wt 15,000-30,000 | mol wt 3,000-15,000 | mol wt >30,000 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi! Once reconstituted and diluted for cell coating, can it be filtered with a PES filter? Thanks!