Kluczowe dokumenty
P7746
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PAK1/2/3 (pThr423) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1,000 using His-tagged wild-type and S139A/T421A double mutant PAK3.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr423)
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Opis ogólny
Kinazy aktywowane przez p21 to rodzina wysoce konserwatywnych kinaz serynowo-treoninowych, które są aktywowane przez małe GTPazy z rodzin Cdc42 i Rac. U ssaków występują 2 grupy PAK, grupa A i B. Członkowie grupy A to trzy izoformy, PAK1, PAK2 i PAK3 (znane również odpowiednio jako α-PAK, γ-PAK i β-PAK). PAK są aktywnie zaangażowane w regulację szlaków MAPK poprzez fosforylację Raf-1 i MEK-1. Regulują również reorganizację cytoszkieletu poprzez interakcję z GTPazami. Autofosforylacja treoniny 423 (treoniny 402 dla PAK2 i treoniny 421 dla PAK3), katalizowana przez Cdc42, jest wymagana do aktywacji PAK.
Przeciwciało wykrywa ludzkie PAK1, PAK2 i PAK3, fosforylowane przy Thr423. Oczekuje się, że inne gatunki o 100% homologii PAK będą reagować.
Immunogen
synthetic phosphopeptide derived from the region of PAK that contains threonine 423.
Zastosowanie
Zalecane stężenie robocze 0,1-1,0 μg/ml jest określane przez immunoblotting z użyciem histagowanego typu dzikiego i podwójnego mutanta PAK3 S139A/T421A.
Postać fizyczna
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, with 50% glycerol, 1.0 mg/mL BSA (IgG and protease free) and 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clemens Hofmann et al.
Journal of cell science, 117(Pt 19), 4343-4354 (2004-08-28)
p21-activated kinases (Paks) are a highly conserved family of enzymes that bind to and are activated by small GTPases of the Cdc42 and Rac families. With the notable exception of plants, nearly all eukaryotes encode one or more Pak genes
Giampiero Porcu et al.
Molecular cancer, 12(1), 88-88 (2013-08-07)
Farnesyltransferase inhibitors (FTIs) are anticancer agents with a spectrum of activity in Ras-dependent and independent tumor cellular and xenograph models. How inhibition of protein farnesylation by FTIs results in reduced cancer cell proliferation is poorly understood due to the multiplicity
Zhou-shen Zhao et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 2), 201-214 (2004-11-19)
The Rho GTPases are a family of molecular switches that are critical regulators of signal transduction pathways in eukaryotic cells. They are known principally for their role in regulating the cytoskeleton, and do so by recruiting a variety of downstream
Mengwei Zang et al.
The Journal of biological chemistry, 277(6), 4395-4405 (2001-12-26)
Activation of Raf-1 is a complex process in which phosphorylation of Ser(338)-Tyr(341) is a critical step. Previous studies have shown that Pak1/2 is implicated in both Ras-dependent and -independent activation of Raf-1 by phosphorylating Raf Ser(338). The present study explores
C Chong et al.
The Journal of biological chemistry, 276(20), 17347-17353 (2001-03-30)
The p21-activated kinases (PAKs), in common with many kinases, undergo multiple autophosphorylation events upon interaction with appropriate activators. The Cdc42-induced phosphorylation of PAK serves in part to dissociate the kinase from its partners PIX and Nck. Here we investigate in