klasa czystości
Sigma Grade
mp
275 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3