P6983
Hamilton® pipette tips
Filter Tips, maximum volume 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
opis
for Softgrip pipettes
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
opakowanie
pack of 576 ea (6 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Hamilton 11003-09
maksymalna pojemność
1 mL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)