Przejdź do
P1851
PIPES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Synonim(y):
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid), Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-057-6
Beilstein/REAXYS Number:
817713
MDL number:
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless, soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse; Protease, none detected
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI key
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sensitive Detection of Immunoglobulin G Stability Using in Real-Time Isothermal Differential Scanning Fluorimetry: Determinants of Protein Stability for Antibody-Based Therapeutics.: The use of PIPES buffer in this study was integral to maintaining the stability of immunoglobulin G during differential scanning fluorimetry. This method is crucial for evaluating the stability of antibody-based therapeutics (Moggridge et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6757P820380635
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, ≥99% (titration)
description
BioXtra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless, soluble
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I bought PIPES and HEPES powder for a buffer solution. Should I store those at room temperature or fridge (4C)? Thank you Andrea
    1 answer
    1. In powder form, both the PIPES and HEPES may be stored tightly sealed at room temperature.