Merck
P5367
Sigma-Aldrich
Anti-Par-4 (Prostate Apoptosis Response-4) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
200 μL
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1880,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
western blot: 1:5,000 using whole cell extract of the human HeLa cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAWR(5074)
mouse ... Pawr(114774)
rat ... Pawr(64513)
Opis ogólny
Białko regulatorowe PRKC apoptozy WT1 (PAWR) jest również znane jako białko odpowiedzi na apoptozę prostaty 4 (Par-4). Gen PAWR jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q21.2. Jest to białko o masie 40 kDa wyrażane wszechobecnie u ssaków. Po raz pierwszy zidentyfikowano go w guzach prostaty, ma domenę suwaka leucynowego i sekwencje lokalizacji jądrowej. Domena rdzeniowa obejmująca region 137-195 aminokwasów jest krytyczna dla apoptotycznej funkcji PAR-4. Oddziałuje i moduluje aktywność kinazy białkowej C.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego Par-4 (aminokwasy 324-342) sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Par-4 (Prostate Apoptosis Response-4) produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko Par-4 oddziałuje z supresorem nowotworu Wilm's WT1 i moduluje jego transkrypcję oraz funkcję hamowania wzrostu. Gen dla Par-4 jest regulowany w dół przez onkogenny Ras poprzez szlak Raf-1-kinazy białkowej aktywowanej mitogenami/kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (MEK-ERK) w unieśmiertelnionych fibroblastach. Nadekspresja genu PAR4 powoduje obniżenie regulacji B-cell lymphoma-2 (Bcl-2) w fibroblastach i komórkach raka prostaty. Białko PAR-4 odgrywa ważną rolę w apoptozie neuronów. Gen ten jest regulowany w górę w degeneracji neuronów i jest obserwowany w chorobie Alzheimera.
Podstawową funkcją białka odpowiedzi na apoptozę prostaty 4 (Par-4) jest pośredniczenie w apoptozie. W neuronalnych komórkach progenitorowych ceramid i PAR-4 przyczyniają się do szybkiej apoptozy. PAR-4 aktywuje kaskadę kaspaz sygnalizujących śmierć opartą na członku nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (FAS) w celu osiągnięcia apoptozy w komórkach nowotworowych prostaty. PAR-4 jest uważany za potencjalny lek do leczenia raka i zaburzeń neurodegeneracyjnych.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania, przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się również przechowywania w zamrażarkach bezszronowych. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regulation of cell death in mitotic neural progenitor cells by asymmetric distribution of prostate apoptosis response 4 (PAR-4) and simultaneous elevation of endogenous ceramide
Bieberich E, et al.
The Journal of Cell Biology, 162(3), 469-479 (2003)
Identification of a unique core domain of par-4 sufficient for selective apoptosis induction in cancer cells
El-Guendy N, et al.
Molecular and Cellular Biology, 23(16), 5516-5525 (2003)
Structural and functional characterization of the upstream regulatory region of the human gene encoding prostate apoptosis response factor-4
Hsu SC, et al.
Gene, 295(1), 109-116 (2002)
S G Qiu et al.
Oncogene, 18(50), 7115-7123 (1999-12-22)
Oncogenic variants of the cellular Ras protein are often associated with different types of human cancers. However, the mechanisms by which oncogenic Ras induces transformation are not fully established. Expression of the transcriptional repressor Par-4 was down-regulated by oncogenic Ras
M Barradas et al.
The EMBO journal, 18(22), 6362-6369 (1999-11-24)
Inhibition of apoptosis is an important characteristic of oncogenic transformation. The Par-4 gene product has recently been shown to be upregulated in cells undergoing apoptotic cell death, and its ectopic expression was shown to be critical in apoptosis. We demonstrate