Kluczowe dokumenty
P4680
Anti-Protein C antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROC(5624)
Opis ogólny
Białko C (PROC) lub aktywowane białko C jest proteazą serynową. Ulega ono ekspresji w płucach. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q14.
Białko C jest syntetyzowane przez komórki miąższu wątroby jako jednołańcuchowy polipeptyd, ale w osoczu składa się głównie z łańcucha ciężkiego (41 kDa) połączonego wiązaniem dwusiarczkowym z łańcuchem lekkim (21 kDa). Stężenie białka C w osoczu wynosi około 4 mg/ml, a jego okres półtrwania wynosi około 15 godzin.
Specyficzność
W szczególności reaguje z białkiem C w normalnym ludzkim osoczu i nie wykazuje reakcji z osoczem pozbawionym białka C.
Immunogen
Białko C z ludzkiego osocza.
Zastosowanie
Anti-Protein C może być stosowany do immunochemicznego oznaczania poziomów białka C w normalnym i patogennym ludzkim osoczu. Określenie poziomu białka C może być wykorzystane w badaniu regulacji krzepnięcia krwi i fibrynolizy.
Przeciwciało przeciwko białku C wytwarzane u królika zostało wykorzystane do zbadania wpływu fazy stacjonarnej na bazie tlenku cyrkonu na jego aktywność.
Działania biochem./fizjol.
Białko C (PROC) działa jako cytoprotekcyjny antykoagulant i ma działanie przeciwzapalne. PROC inaktywuje czynniki Va i VIIIa. Białko stabilizuje barierę śródbłonkową, a tym samym zmniejsza przepuszczalność naczyń. Moduluje również ekspresję genów.
Białko C jest zymogenem osoczowym zależnym od witaminy K, który odgrywa istotną rolę w regulacji krzepnięcia krwi. Aktywowane białko C zwiększa również fibrynolizę poprzez tworzenie kompleksu z inhibitorem aktywatora plazminogenu, umożliwiając w ten sposób zwiększoną aktywność aktywatora plazminogenu. Uznano, że dziedziczne i nabyte stany niedoboru białka C są związane z zakrzepicą. Homozygotyczny ciężki niedobór białka C objawia się u noworodków masywną zakrzepicą i purpurą piorunującą. U heterozygot tej jednostki zwykle nie występuje zakrzepica.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Activated protein C inhibits neutrophil extracellular trap formation in vitro and activation in vivo.
Healy LD
The Journal of Biological Chemistry, 292(21), 8616-8629 (2017)
The protein C pathway in tissue inflammation and injury: pathogenic role and therapeutic implications
Danese S, et al.
Blood, 115(6), 1121-1130 (2010)
Activation-Resistant Homozygous Protein C R229W Mutation Causing Familial Perinatal Intracranial Hemorrhage and Delayed Onset of Thrombosis
Abdulrahman Alsultan
Thrombosis Research, 143, 17-21 (2016)
Mechanism of protein C-dependent clot lysis: role of plasminogen activator inhibitor
Sakata Y, et al.
Blood, 68(6), 1218-1223 (1986)
Association of common genetic variation in the protein C pathway genes with clinical outcomes in acute respiratory distress syndrome
Anil Sapru
Critical Care, 20, 151-151 (2016)