Kluczowe dokumenty
P3761
Pentobarbital sodium salt
Synonim(y):
5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine, Nembutal
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
rozpuszczalność
H2O: soluble
alcohol: soluble
ciąg SMILES
[Na].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
Klucz InChI
PGOYUXGHADTNIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?