Przejdź do
P3513
Poly-L-lysine, succinylated
mol wt >50,000
Synonim(y):
Modified Lysine Copolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
>50,000
color
white to faint yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Application
Succinylated poly-L-lysine has been used to bind (Gly)3-Arg-bradykinin to study its hydrolysis by brain endopeptidases and pancreatic proteinases.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-lysine is a cationic polymer. It is mainly used for immobilizing cells to glass substrates or negatively charged substrates.
An intermediate for coupling proteins to poly-L-lysine.
Analysis Note
Molecular weight based on precursor poly-L-lysine viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P901162962P8035
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint yellow
color
white to faint yellow
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mol wt
>50,000
mol wt
25,000-40,000
mol wt
-
mol wt
>100,000
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)