Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
Porcine coronary artery
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
PCASMC zostały wykorzystane do zbadania roli c-Jun w proliferacji mięśni gładkich i wykazania, że hamowanie c-Jun znosi wzrost komórek mięśni gładkich i pogrubienie błony wewnętrznej po uszkodzeniu tętnic (Khachigian, 2002). PCASMC zostały również wykorzystane do opracowania nanowłóknistego rusztowania z poli(l-laktydu-co-kaprolaktonu) o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkankowej (Dong, 2008).
Charakterystyka: pozytywna dla specyficznej dla komórek mięśni gładkich ekspresji alfa-aktyny.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w podłożu porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Porcine coronary artery | biological source Porcine aorta (normal) | biological source human umbilicus (normal veins) | biological source bovine artery (USDA-inspected cattle) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| relevant disease(s) diabetes; stroke; cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases |
| morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle |
| karyotype 2n = 38 | karyotype 2n = 38 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 60 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?