Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human umbilicus (normal veins)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
HUVSMC został wykorzystany w badaniach oceniających leczenie obejmujące stenty do naczyń krwionośnych. W szczególności wykazano, że podawanie moteksafiny z gadolinem do wewnątrz bocznika hamuje proliferację SMC podczas leczenia nadciśnienia wrotnego (Wang, 2013). Ponadto lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) wykazują właściwości kardioprotekcyjne i przeciwzapalne poprzez zmniejszenie ekspresji chemokin CCL2, CCL5 i CX3CL1 HUVSMC oraz receptorów chemokin CCR2 i CX3CR1 (poprzez hamowanie NF-κB/pAkt) oraz poprzez zmniejszenie proliferacji komórek (poprzez hamowanie pERK), podkreślając znaczenie HDL w zapobieganiu hiperplazji neointimy, głównej przyczyny wczesnego uszkodzenia przeszczepu żyły/stentu (van der Vorst, 2013). HUVSMC zostały również wykorzystane do wykazania, że geny kodujące białka aktyny mięśniowej i niemięśniowej są transkrybowane przez różne mechanizmy transkrypcji (Lee, 2011).Charakterystyka: pozytywna dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek mięśni gładkich zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 6 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human umbilicus (normal veins) | biological source human coronary artery (normal, tunica intima and media) | biological source human umbilicus (normal arteries) | biological source human umbilical cord artery |
| relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; stroke; cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; stroke; cardiovascular diseases | relevant disease(s) - |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode - |
| morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology (smooth muscle) |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?