Merck
P1620
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT1 antibody, Mouse monoclonal
clone PRMT1-171, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PRMT1-171, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, chicken, bovine, human, canine, hamster, monkey, rat
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of 293T cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT1(3276)
Opis ogólny
Gen metylotransferazy argininowej białka 1 (PRMT1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.33. Jest on częścią rodziny PRMT typu I.
Specyficzność
Nie reaguje krzyżowo z PRMT2, 3, 4 i 5.
Immunogen
PRMT1 o pełnej długości. Nie reaguje krzyżowo z PRMT2, 3, 4 i 5.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PRMT1, mysie monoklonalne zostało użyte do immunofluorescencji i Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Metylotransferaza argininy białkowej 1 (PRMT1) ma kluczowe znaczenie dla tworzenia asymetrycznej dimetyloargininy. Może metylować Twist-1, czynnik transkrypcyjny. Białko to metyluje również histony, modulując w ten sposób transkrypcję i aktywność białek. PRMT1 bierze udział w przejściu nabłonkowo-mezenchymalnym i może odgrywać rolę w nowotworach.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze 20°C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach zabezpieczonych przed mrozem. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PRMT1 Is a Novel Regulator of Epithelial-Mesenchymal-Transition in Non-small Cell Lung Cancer.
Avasarala S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(21), 13479-13489 (2015)
PRMT1 promotes glucose toxicity-induced β cell dysfunction by regulating the nucleo-cytoplasmic trafficking of PDX-1 in a FOXO1-dependent manner in INS-1 cells.
Lv L, et al.
Endocrine, 49(3), 669-682 (2015)
PRMT1-mediated arginine methylation controls ATXN2L localization.
Kaehler C, et al.
Experimental Cell Research, 334(1), 114-125 (2015)
Common fusion transcripts identified in colorectal cancer cell lines by high-throughput RNA sequencing.
Nome T, et al.
Translational Oncology, 6(5), 546-IN5-546-IN5 (2013)
Li Liu et al.
Scientific reports, 6, 21810-21810 (2016-02-26)
Protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) catalyzes methylation of histones and other cellular proteins, and thus regulates gene transcription and protein activity. In antigen-induced pulmonary inflammation (AIPI) PRMT1 was up-regulated in the epithelium, while in chronic AIPI, increased PRMT1 shifted to